Fontos dokumentumok
185515
Pyrene
98%
Szinonimák:
Benzo[def]phenanthrene
Teszt
98%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
435.2 °F
Lobbanási pont (C)
224 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering