Fontos dokumentumok
451797
Benzo[a]pyrene-d12
98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated benzo[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene-d12
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?