Fontos dokumentumok
P11409
Phenanthrene
98%
Szinonimák:
[3]Helicene
Teszt
98%
form
crystalline powder
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
- Proteomic Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Crop Xylem Sap: This study provides a deep dive into the transport and obstruction mechanisms of PAHs like Phenanthrene in crops, using proteomics and molecular docking, vital for enhancing food safety and crop protection strategies (Zeng et al., 2024).
- Impact of Organic Acids on Phenanthrene Biodegradation: Offers insights into how low molecular weight organic acids influence the biodegradation of Phenanthrene, enriching our understanding of microbial interactions with environmental contaminants in biotechnological applications (Zhang et al., 2023).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)