Fontos dokumentumok
701602
[1,1′-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
98%
Szinonimák:
PdCl2(dtbpf)
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
203-208 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)(C)C
InChI
1S/2C13H22P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQZFOBWXNREQLO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
PdCl2(dtbpf) is an air-stable cross-coupling catalyst used in the Suzuki coupling of various aryl chlorides.
Alkalmazás
It is also employed as catalyst for greener Suzuki cross-coupling in TPGS-750-M.
On the Way Towards Greener Transition-Metal-Catalyzed Processes as Quantified by E Factors
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Protocols
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.