Fontos dokumentumok
678740
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II)
Szinonimák:
(A-taPhos)2PdCl2, Pd(amphos)Cl2
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Cl[Pd]Cl.CN(c1ccc(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1)C.CN(c2ccc(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc2)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (927791)
Alkalmazás
- In the enantioselective construction of indole-fused bicyclo[3.2.1]-octanes via an aminopalladition-triggered Heck-type reaction.
- In the synthesis of phenanthridine derivatives from ortho bromo N-tosylhydrazones and 2-aminophenylboronic ester via Suzuki cross-coupling reaction followed by intramolecular condensation reaction.
- In the synthesis of indenones by Pd-catalyzed annulation of an ortho-halobenzyl alcohol with internal alkynes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Ligand used to prepare a palladium dichloride catalyst on treatment with PdCl2(COD). The catalyst effectively cross-couples aryl boronic acids with heteroaryl chlorides.
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Protocols
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.