Fontos dokumentumok
671479
cataCXium® A
95%
Szinonimák:
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24/h17-22H,2-16H2,1H3/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTJWUNNIRKDDIV-FECFBMJZSA-N
Általános leírás
cataCXium® A is commonly used as a catalyst in cross-coupling reactions, such as Suzuki and Sonogashira reactions.
Alkalmazás
Other applications:
- palladium-catalyzed carbonylation of aryl and heteroaryl halides
- palladium-catalyzed synthesis of (hetero)aromatic nitriles
- palladium-catalyzed aminocarbonylation of aryl halides
Tulajdonságok és előnyök
- Mild reaction condition
- Low catalyst loading
- High yield and turn over number
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A cataCXium® ligandumok megkönnyítik a keresztkapcsolási reakciókat, amelyek nélkülözhetetlenek a polimerek, a finomkémiai és a gyógyszeriparban.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.