Merck
922919
Sigma-Aldrich
Pd(IPr)(acac)Cl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H43ClN2O2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
629.57
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[Pd(NHC)(acac)Cl]: Well-Defined, Air-Stable, and Readily Available Precatalysts for Suzuki and Buchwald−Hartwig Cross-coupling (Transamidation) of Amides and Esters by N−C/O−C Activation.
Zhou T, et al.
Organic Letters, 21, 3304-3309 (2019)
Nicolas Marion et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3816-3821 (2006-05-06)
A very straightforward synthesis of (IPr)Pd(acac)Cl from two commercially available starting materials, Pd(acac)2 and IPr.HCl [acac = acetylacetonate; IPr = N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene], has been developed. The resulting complex, (IPr)Pd(acac)Cl (1), has proven to be a highly active PdII precatalyst in the