Fontos dokumentumok
526460
Xantphos
97%
Szinonimák:
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Hydroformylations
reagent type: ligand
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
224-228 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC1(c2c(Oc3c1cccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(P(c6ccccc6)c7ccccc7)ccc2)C
InChI
1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928356)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)