Merck
915653
Sigma-Aldrich
IPr# HCl
Szinonimák:
1,3-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C93H73ClN2
Molekulatömeg:
1254.04
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
mp
>300 °C
Alkalmazás
IPr#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions