Merck
916420
Sigma-Aldrich
BIAN-IPr# HCl
Szinonimák:
7,9-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-7H-acenaphtho[1,2-d]imidazol-9-ium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C103H77ClN2
Molekulatömeg:
1378.18
form
powder
Alkalmazás
BIAN-IPr# HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)