Fontos dokumentumok
287822
Tri(o-tolyl)phosphine
97%
Szinonimák:
P(o-tol)3, Tris(o-tolyl)phosphine
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Silylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
123-125 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.