Merck
915165
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr)(3-CF3-AN)Cl2]
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H42Cl2F3N3Pd
Molekulatömeg:
727.04
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Alkalmazás
[Pd(IPr)(3-CF3-AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)