Merck
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C102H81ClN2Pd
Molekulatömeg:
1476.62
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Alkalmazás
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)