Merck
88733
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Szinonimák:
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J009-1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H52FeP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
554.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
optikai tisztaság
ee: ≥99%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFFWTQLOUUWUJJ-GHVWMZMZSA-N
Általános leírás
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine (CyPF-tBu) is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
sold in collaboration with Solvias AG
Alkalmazás
It may be used as a ligand in the palladium catalyzed hetero cross-coupling between aryl bromides/aryl triflates with potassium thioacetate to form S-aryl thioacetates.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A simple, base-free preparation of S-aryl thioacetates as surrogates for aryl thiols.
van den Hoogenband A, et al.
Tetrahedron Letters, 51(52), 6877-6881 (2010)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null