Fontos dokumentumok
666564
N-XantPhos
97%
Szinonimák:
NiXantphos, 4,6-Bis(diphenylphosphino)-10H-phenoxazine, 4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
256-262 °C
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c1cccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H27NOP2/c1-5-15-27(16-6-1)39(28-17-7-2-8-18-28)33-25-13-23-31-35(33)38-36-32(37-31)24-14-26-34(36)40(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h1-26,37H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The preparation of Pd-NiXantphos catalyst system for the room temperature cross-coupling reactions of unactivated aryl chlorides.
- The synthesis of cinchonine iridium(III) cyclometalated complex that exhibits luminescence and good quantum efficiency.
- N-XantPhos and N-modified counterparts are also used in the preparation of rhodium based catalysts for hydroformylation reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?