Merck
915912
Sigma-Aldrich
Np# HCl
Szinonimák:
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C101H77ClN2
Molekulatömeg:
1354.16
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
mp
209-306 °C
Alkalmazás
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
426.2 - 494.6 °F
Lobbanási pont (C)
219 - 257 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)