I3390
IMDM
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Iscove′s MDM, Iscoves MDM, Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, IMDM
About This Item
Javasolt termékek
product name
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1