Merck
224839
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BiCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98%
grade:
reagent grade
Forma:
powder, chunks or granules
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder, chunks or granules
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Bismuth(III) chloride is an inorganic salt that can be prepared by the reaction of bismuth with chlorine.
Alkalmazás
Bismuth(III) chloride may be used as a catalyst in the following processes:
  • Alcoholysis, acetolysis and hydrolysis of epoxides to form the corresponding β-alkoxy and β-acetoxy alcohols and diols.
  • Preparation of thiiranes from oxiranes using ammonium thiocyanate.
  • Three component coupling of carbonyl compound, amine and dialkyl phosphite to form α-amino phosphonates.
  • Allylation of secondary benzyl alcohols with allyltrimethylsilane.
  • [4 + 2] cycloaddition between dienes and α-carbonyl ethylenic dienophiles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daintith J
The facts on file dictionary of chemistry, 28-28 (2014)
Bismuth (III) chloride-catalyzed direct deoxygenative allylation of substituted benzylic alcohols with allyltrimethylsilane
De SK & Gibbs RA.
Tetrahedron Letters, 46(48), 8345-8350 (2005)
Bismuth (III) chloride (BiCl3)-An efficient catalyst for mild, regio-and stereoselective cleavage of epoxides with alcohols, acetic Acid and water.
Mohammadpoor-Baltork I.
Synthetic Communications, 30(13), 2365-2374 (2000)
Bismuth (iii) Chloride Mediated Michaelis-Arbuzov Reaction: A Facile Synthesis of Substituted Arylphosphonates/Phosphinates and Bioactivity Evaluation.
Subramanyam C, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem. (2015)
Bismuth (III) Chloride-Catalyzed Three-Component Coupling: Synthesis of a-Amino Phosphonates.
Zhan ZP and Li JP.
Synthetic Communications, 35(19), 2501-2508 (2005)