Fontos dokumentumok
804657
Photo-reactive Clickable trans-Sterol Probe
95%
Szinonimák:
(4R)-Hex-5-yn-1-yl 4-((3S,5S,10R,13R,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-hexadecahydrospiro[cyclopenta[α]phenanthrene-6,3′-diazirin]-17-yl)pentanoate
Teszt
95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)OCCCCC#C)[C@H]1CCC2C3CC4(N=N4)[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)C3CC[C@]12C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)