Fontos dokumentumok
803367
Sulfo-SDAD (Sulfo-NHS-SS-Diazirine) (sulfosuccinimidyl 2-[(4,4′-azipentanamido)ethyl]-1,3′-dithiopropionate]
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥80%
Forma
powder
molekulatömeg
490.51
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(N=N1)CCC(NCCSSCCC(ON2C(C(S([O-])(=O)=O)CC2=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C14H20N4O8S3.Na/c1-14(16-17-14)4-2-10(19)15-5-7-28-27-6-3-12(21)26-18-11(20)8-9(13(18)22)29(23,24)25;/h9H,2-8H2,1H3,(H,15,19)(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTBHSSBEJHAIAF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Water soluble—solubility in aqueous solutions improved by a sulfonate group
- Heterobifunctional—NHS ester group reacts with primary amines at pH 7 to 9 to form covalent amide bonds; diazirine (azipentanoate) group reacts efficiently with any amino acid side chain or peptide backbone upon activation with long-wave UV light (330-370 nm)
- Controllable—two-step chemical crosslinking is activated using common laboratory UV lamps
- Easy to use—these crosslinkers are photo-stable under typical laboratory lighting conditions so there is no need to perform experiments in the dark
- Better than aryl azides—the diazirine photoreactive group has better photostability in normal light than phenyl azide groups of traditional photoreactive crosslinkers, yet the diazirine group is more efficiently activated by long-wave UV light
Vigyázat
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)