Fontos dokumentumok
222011
Copper(II) chloride
97%
Szinonimák:
Cupric chloride
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
620 °C (lit.)
sűrűség
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?