Fontos dokumentumok
439665
Strontium chloride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium dichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
874 °C (lit.)
sűrűség
3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHBGXTDRMVNFER-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.