613560
TMPyP4
≥90% (TLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
TMPyP4, meso-5,10,15,20-Tetrakis-(N-methyl-4-pyridyl)porphine, Tetratosylate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TMPyP4, A potent inhibitor of human telomerase (IC₅₀ = 6.5 µM).
Minőségi szint
Teszt
≥90% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
purple
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C44H37N8.4C7H8O3S/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+3;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKZFRMNXBLFDNN-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Izbicka, E., et al. 1999. Cancer Res. 59, 639.
Anantha, N.V., et al. 1998. Biochemistry 37, 2709.
Arthanari, H., et al. 1998. Nucleic Acids Res. 26, 3724.
Wheelhouse, R.T., et al. 1998. J. Am. Chem. Soc. 120, 3261.
WGK
WGK 3