Fontos dokumentumok
244066
Nickel(II) acetate tetrahydrate
98%
Szinonimák:
Acetic acid nickel(II) salt
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
sűrűség
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Used as a precursor material in the hydrothermal synthesis of nanostructured nickel diselenide (NiSe2).
- Used as a precursor in the synthesis of the salamo-based dinuclear nickel(II) complex.
- Used as a precursor material in the synthesis of nickel oxide (NiO) via sol-gel method. Nickel oxide can be tailored for various applications, including electrochromic devices, gas sensors, and lithium-ion batteries.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?