Fontos dokumentumok
A8056
3-Amino-1,2,4-triazole
powder, ≥95% (TLC)
Szinonimák:
1,2,4-Triazol-3-amine, 3-AT, Amitrol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3-Amino-1,2,4-triazole, ≥95% (TLC)
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
hatékonyság
30 μM Ki
mp
150-153 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an organelle-specific perturbant in human embryonic kidney (HEK293T) cells
- as histidine biosynthesis inhibitor in medium for screening co-transformants from yeast two-hybrid interactions
- for preservation of midgut sample from honey bee
- for the determination of tryptophan in proteins.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?