Merck
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n/D 1.4472
sűrűség
1.08 g/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)