Fontos dokumentumok
QBD10244
Amino-dPEG®4-acid
>95% (HPLC)
Szinonimák:
Amino-PEG-acid, Amino-PEG4-acid, CA(PEG)4, Carboxy-PEG4-amine, NH2-PEG4-COOH
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H23NO6/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)