Merck
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n/D 1.446
sűrűség
1.02764 g/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)