Fontos dokumentumok
900813
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Szinonimák:
N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imid, Methylethylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Teszt
≥99%
form
powder
összetétel
H2O, <500 ppm
szennyeződések
≤500 ppm H2O
mp
89-91 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.