Merck
762377
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoromethanesulfonimide
97%
Szinonimák:
Sodium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2F6NNaO4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
257.1-258.4 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A sodiumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide serves as an electrolyte in batteries and fuel cells. Additionally, it is used as a Lewis acid and ionic liquid.
Alkalmazás
Uses:
  • Electrolyte for batteries and fuel cells
  • Ionic liquids
  • Lewis acids
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai R, et al.
Tetrahedron, 65(27), 5361-5368 (2009)
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai, R.; et al.
Tetrahedron, 65, 5361-5368 (2009)