Merck
38894
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.0% (T)
Szinonimák:
BMP-BTI
Méret kiválasztása
5 G
59 000,00 Ft
50 G
213 000,00 Ft
59 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
59 000,00 Ft
50 G
213 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20F6N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
59 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
leírás
electrochemical window -3.0 - +2.4 V
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
szennyeződések
≤0.2% water
viszkozitás
548 stokes
mp
-18 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a room temperature ionic liquid (RTIL) with a wide electrochemical window (5.5V) and high viscosity, making it a useful candidate in electrochemical energy applications.[1]
Alkalmazás
BMP-BTI has been used as a derivatization media for dimethyl sulfate (DMS) with dibenzazepine.[2]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Estimation of viscosities of pure ionic liquids using an artificial neural network based on only structural characteristics
Fatehi, Mohammad-Reza, Sona Raeissi, and Dariush Mowla
Journal of Molecular Liquids, 227, 309-317 (2017)
Aluminium Speciation in 1?Butyl?1?Methylpyrrolidinium Bis (trifluoromethylsulfonyl) amide/AlCl3 Mixtures
Rocher, Nathalie M., et al.
Chemistry?A European Journal , 15.14, 3435-3447 (2009)
Physicochemical characterization of 1-butyl-3-methylimidazolium and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Vranes, Milan, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57.4, 1072-1077 (2012)
Novel amperometric sensors for nitrite detection using electrodes modified with PEDOT prepared in ionic liquids
Gligor, Delia, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 21.1, 281-290 (2017)
Electrochemical study of copper chloride complexes in the RTIL 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Vainikka, Tuomas, et al.
Electrochimica Acta, 87, 739-748 (2013)
Cikkek
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?