Fontos dokumentumok
77896
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
BMIIm, BMIM TFSI
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.428
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Application of 1-butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide ionic liquid for different types of separations problem: Focuses on its application in separation processes, highlighting its environmental benefits and effectiveness (S Singh et al., 2016, Elsevier).
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.