Fontos dokumentumok
496758
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) acid phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) phosphate, Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate, Di(2-methacryloyloxyethyl) phosphate, Di-2-methacryloyloxyethyl acid phosphate
About This Item
Javasolt termékek
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
Minőségi szint
bp
221 °C (lit.)
sűrűség
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOP(O)(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H19O8P/c1-9(2)11(13)17-5-7-19-21(15,16)20-8-6-18-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXBXJOWBDCQIHF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As a bifunctional crosslinker to synthesize superabsorbent polymers (SAPs) via free radical polymerization. These SAPs can be used for agricultural applications.
- To prepare self-etching primer formulations for enamel and dentine. Primers with BMEP exhibit good wetting, etching, and penetration in both dentine and enamel.
- As a precursor to synthesize fire retardant nanocomposites via suspension polymerization.
Tulajdonságok és előnyök
- Presence of dimethacrylate groups enables cross-linking and improves copolymerization.
- Hydrophilicity and short carbon chains can enhance wetting.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?