A1595
Bovine Serum Albumin solution
10% in DPBS, low endotoxin, fatty acid free, suitable for cell culture, sterile-filtered
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Teszt
90-120 mg/mL protein basis (biuret)
form
solution
tisztítva
heat shock fractionation
tartalmaz
does not contain stabilizer or preservative
eredet
USA origin
koncentráció
10% in DPBS
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.05% fatty acid
≤200 EU/mL endotoxin
pH
7.1-7.7
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Alkalmazás
BSA is a known fatty acid (FA) carrier. Thus in FA-related applications like cell culture, the specific BSA can be important, as related to control over specific fatty acids used to culture cell lines, because different cell lines can be variably sensitive to particular FA;s. Fatty acid-free BSA therefore is useful in cell culture work where the specific fatty acid content must be carefully controlled, so that researchers can control the specific FA′s needed for their particular cell lines. Fatty acid-free BSA also allows for optimal and maximum binding sites for the specific fatty acids that researchers wish to use in their particular cell culture experiments. Use of fatty-acid-free BSA also addresses concerns about endogenous FA′s potentially in non-fatty acid-free BSA.
Tulajdonságok és előnyök
- Fatty acid free / tested to be low in fatty acid content
- Low endotoxin
- Sterile-filtered
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Fedezze fel a szérumalbumin szerepét a szérummentes sejtkultúra-rendszerekben a biogyártásban.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Related Content
Ismerje meg a szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) szerkezetét, molekulatömegét, funkcióját, oldhatóságát, a BSA előállításának módját, tisztítási módszereit, alkalmazását és beszerzését.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.