Merck
04367
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥98.0% (T)
Szinonimák:
[EMIM][TRIFLATE], EMIM Otf
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11F3N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0% (T)
bp:
>350 °C (lit.)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.1% water
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
>350 °C (lit.)
sűrűség
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate may be used as a solvent to produce Ionic Polymer-Polymer Composites (IP2C) and also in lipase-catalyzed enantioselective amine acylation with 4-pentenoic acid.
Egyéb megjegyzések
Ionic liquid stable to air and water useful for electrochemical purposes (molten salt technique) exhibiting an electrochemical stability window of ≥4 V and being stable to up to 350 C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
425.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
218.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E.I. Cooper et al.
Proc. Electrochem. Soc., 16, 386-386 (1992)
Heat capacities and excess enthalpies of 1-ethyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids and water
Ficke, Lindsay E., He?ctor Rodri?guez, and Joan F. Brennecke
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.9, 2112-2119 (2008)
Capillary electrophoretic application of 1-alkyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids
Yanes, Enrique G., et al.
Analytical Chemistry, 73.16, 3838-3844 (2001)
A study on IP2C actuators using ethylene glycol or EmI-Tf as solvent.
Di Pasquale G, et al.
Smart Materials and Structures, 20(4), 045014-045014 (2011)
Investigation of ionic liquids as reaction media for enzymatic enantioselective acylation of amines.
Irimescu R and Kato K.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 30(5), 189-194 (2004)