Fontos dokumentumok
900779
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥99%, <500 ppm H2O
Szinonimák:
1-Methyl-3-ethylimidazolium hexafluorophosphate, EMIMPF6
Teszt
≥99%
form
crystals
szennyeződések
<500 ppm H2O
mp
58-62 °C (lit.)
sűrűség
1.48 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.