Fontos dokumentumok
129925
Methyl methanesulfonate
99%
Szinonimák:
Methanesulfonic acid methyl ester
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?