Fontos dokumentumok
810002
Phenylcyclohexane
battery grade, ≥99%, acid < 200 ppm, H2O < 100 ppm
Szinonimák:
Cyclohexylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
szennyeződések
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.