Fontos dokumentumok
09954
Propargyl p-toluenesulfonate
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
Propargyl tosylate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.530
sűrűség
1.215 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
tosylate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC#C
InChI
1S/C10H10O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h1,4-7H,8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used as a reagent to synthesize:
- 2-hydroxy-4-pentynoic acid by an alkylation reaction with diethyl 2-acetamidomalonate followed by subsequent hydrolysis, decarboxylation, diazotization, and hydroxylation reactions.
- Furan derivatives by Pd-catalyzed reaction with acylchromates.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)