Merck
901595
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
Szinonimák:
1,3-Dioxol-2-one, VC
About This Item
Lineáris képlet:
C3H2O3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
koncentráció
1.0 M in ethyl acetate
törésmutató
n/D 1.377
sűrűség
0.915 g/mL
SMILES string
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Stomach
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
29.3 °F
Lobbanási pont (C)
-1.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)