Fontos dokumentumok
938149
Ethyl methyl carbonate
Technipur®, 99.9%, ≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O
Szinonimák:
Carbonic acid ethyl methyl ester, EMC, Methyl ethyl carbonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
99.9%
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
101 °C
mp
-55 °C
sűrűség
1.01 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)