Fontos dokumentumok
208051
Sodium hexafluorophosphate
98%
Szinonimák:
Sodium hexafluorophosphate(v)
Teszt
98%
Forma
powder and chunks
mp
>200 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
sűrűség
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
SHFP bound amberlite resin can be used as a catalyst to synthesize benzimidazoles and quinoxalines.
Itcan also be used as an ion-pairing agent for the determination of inorganicspecies in saline solutions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?