Fontos dokumentumok
517127
Dimethyl carbonate
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
DMC, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
18 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
robbanási határérték
4.22-12.87 % (lit.)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
<0.002% water
<0.005% water (100mL pkg)
szín
APHA: <50
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
sűrűség
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a Greener alternative to conventional solvents and chemicals. Click here for more information.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).