Fontos dokumentumok
8.44011
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
for synthesis
Szinonimák:
Ethylene carbonate, 1,3-Dioxolane-2-one
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-510-0
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
gőznyomás
0.21 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
465 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
248 °C/1013 hPa
mp
36 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 143 °C
oldhatóság
214 g/L
sűrűség
1.32 g/cm3 at 40 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143 °C - closed cup