Merck
901612
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
Szinonimák:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
C3H4O3
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1 M in DMF
sűrűség
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
137.3 °F
Lobbanási pont (C)
58.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)