Merck
721611
Sigma-Aldrich
Palladium pivalate
97%
Szinonimák:
2,2-Dimethylpropanoic acid palladium(II) salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O4Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
230-232 °C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Aerobic cyclization of acrylic acid with alkenes
  • Benzylation of heterocycles with benzyl chlorides
  • Intramolecular direct arylation reactions
  • Regioselective oxidative arene cross-coupling
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)