Fontos dokumentumok
T71803
Pivalic acid
99%
Szinonimák:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
9.75 mmHg ( 60 °C)
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
bp
163-164 °C (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a co-catalyst with palladium for the arylation of unactivated arenes and N-heterocycles.
- As an additive to facilitate the carbonylative suzuki reactions to synthesize biaryl ketones from aryl iodides and arylboronic acids by using palladium nanoparticles as catalyst.
- In the cyclization reaction of benzamides with alkynes to synthesize isoquinolones in the presence of 8-aminoquinoline ligand and cobalt catalyst.
Vigyázat
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?