Merck
296937
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylchlorosilane
97%
Szinonimák:
Chloro-di-tert-butylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3C]2SiHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.77
Beilstein:
2203045
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
sűrűség
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)