Fontos dokumentumok
720526
Palladium(π-cinnamyl) chloride dimer
97%
Szinonimák:
Bis[cinnamyl palladium(II) chloride], Palladium(1-phenylallyl)chloride dimer, [(Cinnamyl)PdCl]2, [Pd(1-phenylallyl)Cl]2
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
218-220 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][CH][CH]c1ccccc1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/2C9H9.2ClH.2Pd/c2*1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;;;/h2*2-8H,1H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHWAPUDBEQXXLQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Ammonia cross-coupling reactions to synthesize arylamines.
- Conversion of aryl triflates to fluorides.
It can also be used as a source of palladium in the asymmetric α-arylation of amides.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?