473294
Bis(pinacolato)diboron
99%
Szinonimák:
4,4,4′,4′,5,5,5′,5′-Octamethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
form
powder (or crystals)
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.